Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Columnas, 10 µm
Proveedor: Avantor
ACE-331-0510EA 0 EUR
ACE-331-0510 ACE-331-0520 ACE-331-0530 ACE-331-1010 ACE-331-1020 ACE-331-1030 ACE-331-1220 ACE-331-1510 ACE-331-1520 ACE-331-1530 ACE-331-2510 ACE-331-2520 ACE-331-2530 ACE-331-2546 ACE-331-7520 ACE-331-0103GD ACE-331-0110GD ACE-331-7530 ACE-331-3020 ACE-331-3030
Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Columnas, 10 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® C18-HL ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3 y 15 µm) y fases complementarias
  • Especialmente adecuado para trabajos preparatorios debido a su mayor carga de carbono
  • Los