VWR®, Garrafas, boca estrecha, redonda, con tapones de rosca
Proveedor: VWR Collection
216-1736EA 44.8 EUR
216-1736 216-1704 216-1703 216-1737 216-1706 216-1701 216-1729 216-1738 216-1702 216-1908 216-1918 216-2180
VWR®, Garrafas, boca estrecha, redonda, con tapones de rosca
Frascos Garrafones
LDPE, HDPE o PP, translúcidas con tapones de rosca violeta. Para almacenamiento y dispensación de medios y soluciones. Las garrafas con base redonda, incorporan unas prácticas asas en los hombros. Graduadas, permiten ver el volumen dispensado.
Garrafas LDPE
Preferentemente para aplicaciones de alta pureza debido a su elevada resistencia química (por ejemplo es muy usado en productos oftalmológicos como, colirios oculares, sprays nasales, etc).
Resina adecuada para almacenamiento en frío (hasta −80 °C), temperatura de trabajo desde +80 a −80 °C
Elevada resistencia a impactos (no se romperá,More Product Information