HDPE o PP translúcido, con tapón de rosca violeta.
Utilizable para almacenaje y dispensación de soluciones y medios. Las garrafas rectangulares presenta unas asas de gran resistecia para facilirar el transporte y el trasvase. Son herméticas en condiciones normales. Graduación que permite conocer el volumen dispensado. Los grifos están atados al asa y requieren ser instalados a mano antes de usarse. No es necesario el uso de herramientas para ello.
Garrafas HDPE
Las garrafas de polietileno de alta densidad (HDPE) son ideales para almacenamiento y transferencia de fluídos y reactivos farmacéuticos/biotecnológico.
Adecuados para almacenamiento en frío (hasta −80 °C), temperatura de trabajo +120 a −80 °C
Alta resistencia a impactos, incluso a temperaturas bajo cero
Ampliamente usasas en almacenamiento de largo plazo por su elevada resistencia química
Ampliamente usadas en industria alimentaria y láctea
Garrafas PP
Ideales para almacenamiento de agua estéril, las garrafas de polipropileno pueden ser autoclavadas antes de rellenarlas para evitar el crecimiento bacteriano recurrente. Excelente resistencia química
Temperatura de trabajo de 0 a 135 °C
Autoclavable
Note: Polypropylene carboys are autoclavable. HDPE carboys are not autoclavable. Always remove stopcock and cap from the carboy before autoclaving.
Certificaciones: La resina cumple US FDA 21 CFR, USP Class VI