Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line MT-5, 500 mm depth
Proveedor: DUPERTHAL
29-060959-001 29-060957-401 29-060957-001
DUEH29-060959-001EA 1953.05 EUR
DUEH29-060959-001 DUEH29-060957-401 DUEH29-060957-001
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line MT-5, 500 mm depth
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Estos armarios de seguridad son resistentes al fuego hasta 90 minutos. Estos armarios para debajo de la mesa están equipados con puertas abatibles y/o bisagras para el almacenamiento de sustancias peligrosas en espacios de trabajo.
  • Puertas y cajones de fácil manejo con una sola mano
  • Todos los modelos de la línea ergo de UTS están equipados de serie con cerradura de cilindro
  • Hay dos tecnologías de puertas disponibles: la clásica de apertura por empuje o la de apertura por empuje (las puertas de seguridad de fácil manejo se abren aplicando un suave empujón