Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Columnas, 3 µm
Proveedor: Avantor
ACE-119-0102GDEA 263 EUR
ACE-119-0102GD ACE-119-0103GD ACE-119-0202 ACE-119-0203 ACE-119-0302 ACE-119-0303 ACE-119-0501 ACE-119-0502 ACE-119-0503 ACE-119-0504 ACE-119-0546 ACE-119-1002 ACE-119-1003 ACE-119-1004 ACE-119-1046 ACE-119-1203 ACE-119-1204 ACE-119-1502 ACE-119-1503 ACE-119-1504 ACE-119-1546 ACE-119-7502 ACE-119-7503 ACE-119-7546 ACE-119-05003 ACE1191546MVK
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Columnas, 3 µm
Columnas de cromatografía
La fase Avantor® ACE® C18-AR utiliza un ligando especialmente desarrollado que combina una cadena C18 con funcionalidad fenil integral, combinando así las ventajas de las características C18 y fenil en una sola fase. Puede utilizarse para separaciones "estándar" en columna C18, pero se recomienda además para separaciones que incluyan compuestos con funcionalidad aromática.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (2 y 10 µm) y fases complementarias
  • Sangrado ultrabajo para garantizar la compatibilidad LC/MS
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas son de acero inoxidable.