Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columnas, 10 µm
Proveedor: Avantor
ACE-135-0510EA 0 EUR
ACE-135-0510 ACE-135-0520 ACE-135-0530 ACE-135-1010 ACE-135-1020 ACE-135-1030 ACE-135-1220 ACE-135-1510 ACE-135-1520 ACE-135-1530 ACE-135-2510 ACE-135-2520 ACE-135-2530 ACE-135-2546 ACE-135-7520 ACE-135-0103GD ACE-135-7530 ACE-135-3020 ACE-135-3030 ACE-135-3039 ACE-135-3004
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columnas, 10 µm
Columnas de cromatografía
Estas columnas ultrainertes Avantor® ACE® Phenyl proporcionan una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ofrece fuertes interacciones π-π
  • enlaces π
  • Ideal para analitos con enlaces π, retirada de electrones o grupos deslocalizados.
  • Amplia gama de tamaños de partícula disponibles (2 µm, 3 µm, 5 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.