Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-129-3502EA 2470 EUR
ACE-129-3502 ACE-129-7520 ACE-129-7530 ACE-129-7546 ACE-129-0102GD ACE-129-0103GD ACE-129-0110GD ACE-129-0302 ACE-129-0502 ACE-129-0503 ACE-129-0510 ACE-129-0520 ACE-129-0530 ACE-129-0546 ACE-129-1002 ACE-129-1003 ACE-129-1004 ACE-129-1008 ACE-129-1010 ACE-129-1020 ACE-129-1030 ACE-129-1046 ACE-129-1220 ACE-129-1246 ACE-129-1502 ACE-129-1503 ACE-129-1504 ACE-129-1510 ACE-129-1520 ACE-129-1530 ACE-129-1546 ACE-129-2502 ACE-129-2503 ACE-129-2504 ACE-129-2508 ACE-129-2510 ACE-129-2520 ACE-129-2530 ACE-129-2546 ACE-129-3020 ACE-129-3030 ACE-129-3004 ACE-129-25005S ACE-129-0120GD ACE1292546MVK
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
La fase Avantor® ACE® C18-AR utiliza un ligando especialmente desarrollado que combina una cadena C18 con funcionalidad fenil integral, combinando así las ventajas de las características C18 y fenil en una sola fase. Puede utilizarse para separaciones "estándar" en columna C18, pero se recomienda además para separaciones que incluyan compuestos con funcionalidad aromática.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de