Avantor® ACE® C8, HPLC Columnas, 10 µm
Proveedor: Avantor
ACE-132-0510EA 971 EUR
ACE-132-0510 ACE-132-0520 ACE-132-0530 ACE-132-1010 ACE-132-1020 ACE-132-1030 ACE-132-1046 ACE-132-1220 ACE-132-1510 ACE-132-1520 ACE-132-1530 ACE-132-1546 ACE-132-2510 ACE-132-2520 ACE-132-2530 ACE-132-2546 ACE-132-7520 ACE-132-0110GD ACE-132-7530 ACE-132-3020 ACE-132-3030 ACE-132-3046 ACE-132-2504
Avantor® ACE® C8, HPLC Columnas, 10 µm
Columnas de cromatografía
Estas columnas ultrainertes Avantor® ACE® C8 proporcionan una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (2 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • Puede utilizarse como columna de arranque de uso general
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.