Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-1210-0102GDEA 248 EUR
ACE-1210-0102GD ACE-1210-0103GD ACE-1210-0110GD ACE-1210-0302 ACE-1210-0346 ACE-1210-0502 ACE-1210-0503 ACE-1210-0510 ACE-1210-0520 ACE-1210-0530 ACE-1210-0546 ACE-1210-1002 ACE-1210-1003 ACE-1210-1010 ACE-1210-1020 ACE-1210-1030 ACE-1210-1046 ACE-1210-1204 ACE-1210-1220 ACE-1210-1246 ACE-1210-1502 ACE-1210-1503 ACE-1210-1504 ACE-1210-1510 ACE-1210-1520 ACE-1210-1530 ACE-1210-1546 ACE-1210-2502 ACE-1210-2503 ACE-1210-2504 ACE-1210-2508 ACE-1210-2510 ACE-1210-2520 ACE-1210-2530 ACE-1210-2546 ACE-1210-7520 ACE-1210-7530 ACE-1210-7546 ACE-1210-3020 ACE-1210-3030 ACE12100120GD ACE12102546MVK
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
La fase Avantor® ACE® C18-PFP utiliza un ligando especialmente desarrollado que combina una cadena C18 con funcionalidad PFP integral. El resultado es una fase que mantiene las características hidrofóbicas, de estabilidad y de bajo sangrado de las principales fases C18, pero que proporciona los múltiples mecanismos de retención de una fase PFP.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra - alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (1,7 µm y 10 µm) y