Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columnas, 3 µm
Proveedor: Avantor
ACE-115-0502EA 771 EUR
ACE-115-0502 ACE-115-0503 ACE-115-0546 ACE-115-1002 ACE-115-1003 ACE-115-1046 ACE-115-1502 ACE-115-1503 ACE-115-1504 ACE-115-1546 ACE-115-7546 ACE-115-0102GD ACE-115-0103GD ACE-115-05003 ACETACE1151503AZTI ACETACE-115-1539
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columnas, 3 µm
Columnas de cromatografía
Estas columnas ultrainertes Avantor® ACE® Phenyl proporcionan una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ofrece fuertes interacciones π-π
  • enlaces π
  • Ideal para analitos con enlaces π, retirada de electrones o grupos deslocalizados.
  • Amplia gama de tamaños de partícula disponibles (2 µm, 3 µm, 5 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.