Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columnas, 10 µm
Proveedor: Avantor
ACE-1310-0103GDEA 252 EUR
ACE-1310-0103GD ACE-1310-0110GD ACE-1310-0510 ACE-1310-0520 ACE-1310-0530 ACE-1310-1010 ACE-1310-1020 ACE-1310-1030 ACE-1310-1220 ACE-1310-1510 ACE-1310-1520 ACE-1310-1530 ACE-1310-1546 ACE-1310-2510 ACE-1310-2520 ACE-1310-2530 ACE-1310-2546 ACE-1310-7520 ACE-1310-7530 ACE-1310-3020 ACE-1310-3030 ACE13100120GD
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columnas, 10 µm
Columnas de cromatografía
La fase Avantor® ACE® C18-PFP utiliza un ligando especialmente desarrollado que combina una cadena C18 con funcionalidad PFP integral. El resultado es una fase que mantiene las características hidrofóbicas, de estabilidad y de bajo sangrado de las principales fases C18, pero que proporciona los múltiples mecanismos de retención de una fase PFP.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra - alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (1,7 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • También útil para analitos con enlaces π o grupos donantes de electrones o protones.
  • Sangrado ultrabajo para garantizar la compatibilidad LC-MS
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Debido a su funcionalidad integral de pentafluorofenilo, Avantor® ACE® C18-PFP también se recomienda para separaciones en las que intervienen compuestos aromáticos halogenados, regioisómeros y analitos con diferentes restricciones de forma.
Estas columnas son de acero inoxidable.
Información para pedidos: Los kits de desarrollo y validación de métodos están disponibles previa solicitud. Póngase en contacto con chromsupport@avantorsciencs.com.