Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-125-0302EA 690 EUR
ACE-125-0302 ACE-125-0502 ACE-125-0503 ACE-125-0504 ACE-125-0508 ACE-125-0520 ACE-125-0530 ACE-125-0546 ACE-125-1002 ACE-125-1003 ACE-125-1008 ACE-125-1020 ACE-125-1030 ACE-125-1046 ACE-125-1220 ACE-125-1246 ACE-125-1502 ACE-125-1503 ACE-125-1504 ACE-125-1508 ACE-125-1510 ACE-125-1520 ACE-125-1530 ACE-125-1546 ACE-125-2504 ACE-125-2510 ACE-125-2520 ACE-125-2530 ACE-125-2546 ACE-125-7504 ACE-125-7520 ACE-125-0102GD ACE-125-0103GD ACE-125-0110GD ACE-125-7530 ACE-125-3020 ACE-125-3003 ACE-125-3030 ACE-125-3004 ACE-125-3046 ACETACE-125-1008E ACETACE-125-1539 ACETACE-125-3039
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Estas columnas ultrainertes Avantor® ACE® Phenyl proporcionan una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ofrece fuertes interacciones π-π
  • enlaces π
  • Ideal para analitos con enlaces π, retirada de electrones o grupos deslocalizados.
  • Amplia gama de tamaños de partícula disponibles (2 µm, 3 µm, 5 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.