Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columnas, 3 µm
Proveedor: Avantor
ACE-1110-0101GDEA 269 EUR
ACE-1110-0101GD ACE-1110-0102GD ACE-1110-0103GD ACE-1110-0302 ACE-1110-0303 ACE-1110-0346 ACE-1110-0501 ACE-1110-0502 ACE-1110-0503 ACE-1110-0546 ACE-1110-1002 ACE-1110-1003 ACE-1110-1004 ACE-1110-1046 ACE-1110-1202 ACE-1110-1203 ACE-1110-1246 ACE-1110-1502 ACE-1110-1503 ACE-1110-1504 ACE-1110-1546 ACE-1110-7502 ACE-1110-7503 ACE-1110-7546 ACE-1110-10003 ACE-1110-10005 ACE-1110-15003 ACE-1110-05003 ACE-1110-0501S ACE-1110-05005S ACE11101503MVK ACE11101546MVK
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columnas, 3 µm
Columnas de cromatografía
La fase Avantor® ACE® C18-PFP utiliza un ligando especialmente desarrollado que combina una cadena C18 con funcionalidad PFP integral. El resultado es una fase que mantiene las características hidrofóbicas, de estabilidad y de bajo sangrado de las principales fases C18, pero que proporciona los múltiples mecanismos de retención de una fase PFP.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra - alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (1,7 µm y 10 µm) y