Avantor® ACE® AQ, HPLC Columnas, 3 µm
Proveedor: Avantor
ACE-116-0202EA 0 EUR
ACE-116-0202 ACE-116-0302 ACE-116-0501 ACE-116-0502 ACE-116-0503 ACE-116-0546 ACE-116-1002 ACE-116-1003 ACE-116-1004 ACE-116-1046 ACE-116-1202 ACE-116-1204 ACE-116-1501 ACE-116-1502 ACE-116-1503 ACE-116-1504 ACE-116-1546 ACE-116-3502 ACE-116-7502 ACE-116-7503 ACE-116-0101GD ACE-116-0103GD ACE-116-0301 ACE-116-03005 ACE-116-10005 ACE-116-15005 HICHACE1161000075
Avantor® ACE® AQ, HPLC Columnas, 3 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® AQ ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra - alta con una reproducibilidad excepcional
  • Retiene compuestos polares en fase móvil 100% acuosa
  • Exclusiva fase enlazada C18 con funcionalidad polar integral
  • Ideal para su uso con gradientes rápidos debido a sus propiedades de reequilibrio rápido y resistencia a la pérdida de retención.
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3 y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.