Avantor® ACE® AQ, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-126-0502EA 0 EUR
ACE-126-0502 ACE-126-0503 ACE-126-0510 ACE-126-0520 ACE-126-0530 ACE-126-0546 ACE-126-1002 ACE-126-1010 ACE-126-1020 ACE-126-1030 ACE-126-1046 ACE-126-1203 ACE-126-1220 ACE-126-1246 ACE-126-1502 ACE-126-1503 ACE-126-1504 ACE-126-1510 ACE-126-1520 ACE-126-1530 ACE-126-1546 ACE-126-2502 ACE-126-2503 ACE-126-2504 ACE-126-2510 ACE-126-2520 ACE-126-2530 ACE-126-2546 ACE-126-3546 ACE-126-7520 ACE-126-0102GD ACE-126-0103GD ACE-126-0110GD ACE-126-7530 ACE-126-3020 ACE-126-3030 ACE-126-3046 ACE-126-0120GD
Avantor® ACE® AQ, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® AQ ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra - alta con una reproducibilidad excepcional
  • Retiene compuestos polares en fase móvil 100% acuosa
  • Exclusiva fase enlazada C18 con funcionalidad polar integral
  • Ideal para su uso con gradientes rápidos debido a sus propiedades de reequilibrio rápido y resistencia a la pérdida de retención.
  • Amplia gama de tamaños de partícula (2 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.