Avantor® ACE® AQ, HPLC Columnas, 10 µm
Proveedor: Avantor
ACE-136-0510EA 0 EUR
ACE-136-0510 ACE-136-0520 ACE-136-0530 ACE-136-1010 ACE-136-1020 ACE-136-1030 ACE-136-1220 ACE-136-1510 ACE-136-1520 ACE-136-1530 ACE-136-2510 ACE-136-2520 ACE-136-2530 ACE-136-7520 ACE-136-0103GD ACE-136-0110GD ACE-136-7530 ACE-136-3020 ACE-136-3030 ACE-136-3004
Avantor® ACE® AQ, HPLC Columnas, 10 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® AQ ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra - alta con una reproducibilidad excepcional
  • Retiene compuestos polares en fase móvil 100% acuosa
  • Exclusiva fase enlazada C18 con funcionalidad polar integral
  • Ideal para su uso con gradientes rápidos debido a sus propiedades de reequilibrio rápido y resistencia a la pérdida de retención.
  • Amplia gama de tamaños de partícula (2 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.