Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columnas, 10 µm
Proveedor: Avantor
ACE-231-0510EA 890 EUR
ACE-231-0510 ACE-231-0520 ACE-231-0546 ACE-231-1010 ACE-231-1020 ACE-231-1220 ACE-231-1510 ACE-231-1520 ACE-231-1546 ACE-231-2510 ACE-231-2520 ACE-231-2546 ACE-231-7520 ACE-231-0103GD ACE-231-0110GD ACE-231-7530 ACETACE-231-1004
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columnas, 10 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® C18-300 ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas. Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.
  • Diseñado para la separación de péptidos y proteínas
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3, 5 y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas proporcionan una excelente forma de pico incluso a niveles extremadamente bajos de aditivos como TFA, lo que las hace ideales para aplicaciones LC/MS.