Guantes de látex, Microflex® 63-864
Proveedor: Ansell
63-864/8.5-9 63-864/9.5-10 63-864/6.5-7 63-864/5.5-6 63-864/7.5-8
112-4453EA 35.2 EUR
112-4453 112-4454 112-4451 112-4450 112-4452
Guantes de látex, Microflex® 63-864
Guantes
Estos guantes desechables son más gruesos que los guantes de látex Ansell medios y proporcionan protección contra químicos y líquidos.
  • No estéril, sin polvo
  • Un diseño único que evita los desgarros y las roturas
  • Las puntas de los dedos mejoradas y con textura proporcionan un agarre seguro y fiable de las partes secas y húmedas
  • El grosor de la palma de la mano cumple y supera las normas de calidad
  • Las tasas de estenosis son inferiores a los requisitos mínimos estándar para los guantes de látex medios
Ideal para su uso en aplicaciones de automoción, paraMore Product Information