Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columnas, 3 µm
Proveedor: Avantor
ACE-211-0302EA 702 EUR
ACE-211-0302 ACE-211-0501 ACE-211-0502 ACE-211-0503 ACE-211-0546 ACE-211-1002 ACE-211-1003 ACE-211-1004 ACE-211-1046 ACE-211-1204 ACE-211-1502 ACE-211-1503 ACE-211-1504 ACE-211-1546 ACE-211-7503 ACE-211-0102GD ACE-211-0103GD ACE-211-10003 ACE-211-10005 ACE-211-15003 ACE-211-05003 ACE-211-05005 ACE2111000075 ACE-211-2546 ACE-211-2502
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columnas, 3 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® C18-300 ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas. Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.
  • Diseñado para la separación de péptidos y proteínas
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3, 5 y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas proporcionan una excelente forma de pico incluso a niveles extremadamente bajos de aditivos como TFA, lo que las hace ideales para aplicaciones LC/MS.