VWR® EML 200 Test Sieve Shakers
Proveedor: NEXOPART
510-2043EA 2022.93 EUR
510-2043 510-2045 510-2046 510-2048 510-2037 510-2039 510-2049 510-2051 510-2040 510-2042 HAVE205323041 HAVE205323058 HAVE205323027 HAVE205322990 HAVE205323010
VWR® EML 200 Test Sieve Shakers
Agitadores de laboratorio Agitadores de Tamiz
La serie EML 200 ofrece diferentes tipos de unidades. Todos los modelos son adecuados para tamices de entre 50 y 203 mm de diámetro, tienen una capacidad de carga de muestras/lotes máxima de 3 kg, una carcasa de aluminio fundido y un sistema de sujeción mejorado.
  • Temporizador digital: de 0 a 99 minutos o funcionamiento constante
  • Todos los agitadores tienen una cubierta con mirilla de inspección que permite ver las muestras durante el cribado
Unidades EML 200 Pure que son idóneas para análisis estándar:
Incluye 2 amplitudes reguladas: fina o gruesa
Funcionamiento con intervalos de 10 segundos
Sistema de sujeción Classic 'eco'
Las unidades EML 200 Premium son adecuadas para usuarios que necesitan análisis de tamices reproducibles y precisos:
Accionamiento electromagnético extrasilencioso
Amplitudes seleccionables hasta 3 mm
Pantalla extra grande fácil de usar y funcionamiento lógico sencillo
Durante el cribado, el tiempo de cribado restante se muestra en la pantalla
Se pueden almacenar hasta 49 programas de cribado diferentes en la memoria
Opción de sistema de sujeción de liberación rápida Classic o HAVER TwinNut
Los modelos EML 200 Premium Remote también ofrecen cribado húmedo, como las unidades Premium.
Boquilla de cono lleno integrada
Controlador independiente que se puede montar en la pared
Información para pedidos: certificado de prueba de aceptación 3.1 conforme con la norma DIN EN 10204 y documentación de IQ/OQ disponibles como accesorios opcionales para todos los modelos. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina local de ventas de Avantor.