Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-221-0502EA 702 EUR
ACE-221-0502 ACE-221-0503 ACE-221-0510 ACE-221-0520 ACE-221-0546 ACE-221-1002 ACE-221-1003 ACE-221-1008 ACE-221-1010 ACE-221-1020 ACE-221-1046 ACE-221-1202 ACE-221-1220 ACE-221-1502 ACE-221-1503 ACE-221-1504 ACE-221-1510 ACE-221-1520 ACE-221-1546 ACE-221-2502 ACE-221-2503 ACE-221-2504 ACE-221-2510 ACE-221-2520 ACE-221-2546 ACE-221-7502 ACE-221-7520 ACE-221-7546 ACE-221-0102GD ACE-221-0103GD ACE-221-0110GD ACE-221-3046
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® C18-300 ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas. Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.
  • Diseñado para la separación de péptidos y proteínas
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3, 5 y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas proporcionan una excelente forma de pico incluso a niveles extremadamente bajos de aditivos como TFA, lo que las hace ideales para aplicaciones LC/MS.