Avantor® ACE® CN-ES, HPLC Columnas, 10 µm
Proveedor: Avantor
ACE-1313-1010EA 0 EUR
ACE-1313-1010 ACE-1313-1020 ACE-1313-1030 ACE-1313-1220 ACE-1313-1510 ACE-1313-1520 ACE-1313-1530 ACE-1313-2510 ACE-1313-2520 ACE-1313-2530 ACE-1313-0510 ACE-1313-0520 ACE-1313-0530 ACE-1313-7520 ACE-1313-7530 ACE-1313-2546 ACE-1313-3030
Avantor® ACE® CN-ES, HPLC Columnas, 10 µm
Columnas de cromatografía
Avantor® ACE® CN-ES combina la selectividad polar CN con una hidrofobicidad mejorada, lo que permite aprovechar al máximo los beneficios de ambas interacciones. Un espaciador de cadena alquílica extendido entre la superficie de sílice y el grupo ciano proporciona estabilidad de fase adicional y mayor vida útil de la columna. Avantor® ACE® CN-ES es adecuado para separaciones de fase normal y reversa.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Con selectividad polar hidrofóbica más CN, especialmente útil para