Valorador, Karl Fischer, volumétrico, TitroLine® 7800
Proveedor: SI Analytics
285220980 285220990 285221030
661-0239EA 6780 EUR
661-0239 661-0240 661-0242
Valorador, Karl Fischer, volumétrico, TitroLine® 7800
Valoradores
The Titroline® 7800 enhanced the universal features of the TitroLine® 7750 (potentiometric titration and volumetric KF titration), with an additional IDS measurement socket. Hence the TitroLine® 7800 is able to perform potentiometric titrations with analogue or IDS® electrodes as well as volumetric Karl Fischer titrations. The digital (IDS) measurement socket allows the connection of various digital sensors, such as for measuring of conductivity.
  • Dos entradas: 1× analógica y 1× digital para electrodos digitales (IDS®)
  • Los electrodos IDS® aseguran la mayor exactitud para mediciones y calibraciones
  • Con módelos de buretas intercambiables en los que todos los reactivos y datos relevantes pueden ser almacenados.
  • Con métodos standard para valoraciones potenciométricas y KF
  • Pantalla a color de alta visibilidad, que puede ser fácilmente vista a distancia y desde ángulos extremos
  • Extensible gracias a sus puertos UBS y RS232
  • Registro de datos (formatos PDF y CSV) incluyendo transferencia via puerto USB
TitriSoft: The TitriSoft titration software is the optimum solution for titration tasks. This software can be used with most Windows versions and supports daily work procedures during sample preparation, titration and evaluation of results. The software has been developed to be clear, logical and user friendly.
Información para pedidos: TitroLine® 7800 está disponible con o sin agitador magnético TM 235. Electrodos, módulos de buretas automáticas y otros accesorios deben solicitarse aparte.