Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columnas, Microbore, 2 µm
Proveedor: Avantor
ACE-1010-1501EA 0 EUR
ACE-1010-1501 ACE-1010-1001 ACE-1010-10005
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columnas, Microbore, 2 µm
Columnas de cromatografía
La fase Avantor® ACE® C18-PFP utiliza un ligando especialmente desarrollado que combina una cadena C18 con funcionalidad PFP integral. El resultado es una fase que mantiene las características hidrofóbicas, de estabilidad y de bajo sangrado de las principales fases C18, pero que proporciona los múltiples mecanismos de retención de una fase PFP.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra - alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (1,7 µm y 10 µm) y