Avantor® ACE® CN, HPLC Columnas, 10 µm
Proveedor: Avantor
ACE-134-0510EA 0 EUR
ACE-134-0510 ACE-134-0520 ACE-134-0530 ACE-134-1010 ACE-134-1020 ACE-134-1030 ACE-134-1220 ACE-134-1246 ACE-134-1510 ACE-134-1520 ACE-134-1530 ACE-134-2510 ACE-134-2520 ACE-134-2530 ACE-134-2546 ACE-134-7520 ACE-134-0110GD ACE-134-7530 ACE-134-3020 ACE-134-3030 ACE-134-2504 ACE-134-3004 ACETACE-134-1539
Avantor® ACE® CN, HPLC Columnas, 10 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® CN ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Se pueden utilizar tanto en condiciones de fase invertida como de fase normal.
  • Dimensiones capilares hasta preparativas
  • Amplia gama de tamaños de partícula (2 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • Útil para la separación de analitos polares y compuestos con dobles y triples enlaces.
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas. Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.