Avantor® ACE® CN-300, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-224-0510EA 0 EUR
ACE-224-0510 ACE-224-0520 ACE-224-1010 ACE-224-1020 ACE-224-1220 ACE-224-1510 ACE-224-1520 ACE-224-2510 ACE-224-2520 ACE-224-7520 ACE-224-7530
Avantor® ACE® CN-300, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® CN-300 ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Capilar a dimensiones preparativas
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3, 5 y 10 µm) y fases complementarias
  • Diseñado para la separación de péptidos y proteínas
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.