Avantor® ACE® C8, HPLC Columnas, 3 µm
Proveedor: Avantor
ACE-112-0246EA 0 EUR
ACE-112-0246 ACE-112-0303 ACE-112-0346 ACE-112-0502 ACE-112-0503 ACE-112-0546 ACE-112-1002 ACE-112-1003 ACE-112-1004 ACE-112-1046 ACE-112-1203 ACE-112-1204 ACE-112-1246 ACE-112-1502 ACE-112-1503 ACE-112-1504 ACE-112-1546 ACE-112-3503 ACE-112-3546 ACE-112-7502 ACE-112-7503 ACE-112-7504 ACE-112-7546 ACE-112-0146GD ACE-112-0103GD ACE-112-0102GD ACE-112-1503A ACE-112-3346
Avantor® ACE® C8, HPLC Columnas, 3 µm
Columnas de cromatografía
Estas columnas ultrainertes Avantor® ACE® C8 proporcionan una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (2 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • Puede utilizarse como columna de arranque de uso general
  • Los kits de