Avantor® ACE® CN-ES, HPLC Columnas, Microbore, 3 µm
Proveedor: Avantor
ACE-1113-0103GDEA 257 EUR
ACE-1113-0103GD ACE-1113-0102GD
Avantor® ACE® CN-ES, HPLC Columnas, Microbore, 3 µm
Columnas de cromatografía
Avantor® ACE® CN-ES combina la selectividad polar CN con una hidrofobicidad mejorada, lo que permite aprovechar al máximo los beneficios de ambas interacciones. Un espaciador de cadena alquílica extendido entre la superficie de sílice y el grupo ciano proporciona estabilidad de fase adicional y mayor vida útil de la columna. Avantor® ACE® CN-ES es adecuado para separaciones de fase normal y reversa.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Con selectividad polar hidrofóbica más CN, especialmente útil para moléculas polares.
  • Amplia gama de tamaños de partícula (1,7 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de dimensiones, desde capilares hasta preparativas, para separaciones por HPLC y UHPLC.