Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-223-0246EA 0 EUR
ACE-223-0246 ACE-223-0502 ACE-223-0503 ACE-223-0510 ACE-223-0520 ACE-223-0546 ACE-223-1002 ACE-223-1003 ACE-223-1010 ACE-223-1020 ACE-223-1046 ACE-223-1220 ACE-223-1246 ACE-223-1502 ACE-223-1503 ACE-223-1510 ACE-223-1520 ACE-223-1546 ACE-223-2502 ACE-223-2503 ACE-223-2504 ACE-223-2510 ACE-223-2520 ACE-223-2546 ACE-223-7502 ACE-223-7520 ACE-223-0102GD ACE-223-0103GD ACE-223-0110GD ACE-223-7530 ACE-223-25003 ACE-223-25001 ACE-223-005003GD ACE-223-2500075
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® C4-300 ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3, 5 y 10 µm) y fases complementarias
  • Diseñado para la separación de péptidos y proteínas
  • Los kits de validación de métodos