Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Columnas, 10 µm
Proveedor: Avantor
ACE-1311-1010EA 0 EUR
ACE-1311-1010 ACE-1311-1020 ACE-1311-1030 ACE-1311-1220 ACE-1311-1510 ACE-1311-1520 ACE-1311-1530 ACE-1311-2510 ACE-1311-2520 ACE-1311-2530 ACE-1311-0510 ACE-1311-0520 ACE-1311-0530 ACE-1311-7520 ACE-1311-7530 ACE-1311-2546 ACE13110120GD ACE-1311-3030 ACE13110110GD
Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Columnas, 10 µm
Columnas de cromatografía
Avantor® ACE® SuperC18 columns provide high stability across an extended pH range. Estas columnas de acero inoxidable son ideales para usar con tampones compatibles con LC/MS y se pueden usar con fases móviles de MeOH y MeCN.
  • Ultrainerte para máximo rendimiento y reproducibilidad
  • Sangrado ultrabajo para mejorar la compatibilidad LC/MS
  • Amplia gama de tamaños de partícula (1,7 µm y 10 µm) y fases complementarias
pH máximo recomendado: 1,5 y 11,5
Presión máx: 275 bar