Avantor® ACE® CN, HPLC Columnas, 3 µm
Proveedor: Avantor
ACE-114-0502EA 0 EUR
ACE-114-0502 ACE-114-0546 ACE-114-1003 ACE-114-1046 ACE-114-1502 ACE-114-1503 ACE-114-1504 ACE-114-1546 ACE-114-7546 ACE-114-0102GD ACE-114-0103GD
Avantor® ACE® CN, HPLC Columnas, 3 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® CN ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Se pueden utilizar tanto en condiciones de fase invertida como de fase normal.
  • Dimensiones capilares hasta preparativas
  • Amplia gama de tamaños de partícula (2 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • Útil para la separación de analitos polares y compuestos con dobles y triples enlaces.
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas. Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.