Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-225-0246EA 766 EUR
ACE-225-0246 ACE-225-0502 ACE-225-0503 ACE-225-0510 ACE-225-0520 ACE-225-0546 ACE-225-1002 ACE-225-1003 ACE-225-1004 ACE-225-1010 ACE-225-1020 ACE-225-1046 ACE-225-1220 ACE-225-1502 ACE-225-1504 ACE-225-1510 ACE-225-1520 ACE-225-1546 ACE-225-2501 ACE-225-2502 ACE-225-2510 ACE-225-2520 ACE-225-2546 ACE-225-7520 ACE-225-0103GD ACE-225-0110GD ACE-225-7530
Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Estas columnas ultrainertes Avantor® ACE® Phenyl-300 proporcionan una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula disponibles(3 µm, 5 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • Diseñado para la separación de péptidos y proteínas
  • Excelente forma de pico incluso a niveles extremadamente bajos de aditivos como TFA, lo que las hace ideales para aplicaciones LC/MS
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.