Avantor® ACE® CN, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-124-0303EA 0 EUR
ACE-124-0303 ACE-124-0502 ACE-124-0503 ACE-124-0520 ACE-124-0530 ACE-124-0546 ACE-124-1002 ACE-124-1020 ACE-124-1030 ACE-124-1046 ACE-124-1204 ACE-124-1220 ACE-124-1246 ACE-124-1502 ACE-124-1504 ACE-124-1510 ACE-124-1520 ACE-124-1530 ACE-124-1546 ACE-124-2503 ACE-124-2504 ACE-124-2510 ACE-124-2520 ACE-124-2530 ACE-124-2546 ACE-124-7503 ACE-124-7520 ACE-124-0103GD ACE-124-7530 ACE-124-3020 ACE-124-3030 ACE-124-3004 ACE-124-3046 ACE-124-1546NP ACE-124-2046 ACETACE-124-1539 ACE-124-3039
Avantor® ACE® CN, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® CN ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Se pueden utilizar tanto en condiciones de fase invertida como de fase normal.
  • Dimensiones capilares hasta preparativas
  • Amplia gama de tamaños de partícula (2 µm y 10 µm) y fases complementarias
  • Útil para la separación de analitos polares y compuestos con dobles y triples enlaces.
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa