Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-1211-1010EA 1450 EUR
ACE-1211-1010 ACE-1211-1020 ACE-1211-1220 ACE-1211-1510 ACE-1211-1520 ACE-1211-2510 ACE-1211-2520 ACE-1211-0510 ACE-1211-0520 ACE-1211-2530 ACE-1211-15005 ACE-1211-0103GD ACE-1211-0102GD ACE12110110GD ACE12110120GD ACE-1211-0530 ACE-1211-7530 ACE-1211-1030 ACE-1211-1530 ACE-1211-3030
Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Avantor® ACE® SuperC18 columns provide high stability across an extended pH range. Estas columnas de acero inoxidable son ideales para usar con tampones compatibles con LC/MS y se pueden usar con fases móviles de MeOH y MeCN.
  • Ultrainerte para máximo rendimiento y reproducibilidad
  • Sangrado ultrabajo para mejorar la compatibilidad LC/MS
  • Amplia gama de tamaños de partícula (1,7 µm y 10 µm) y fases complementarias
pH máximo recomendado: 1,5 y 11,5
Presión máx: 275 bar