Vasos de precipitados, Philips, vidrio de borosilicato
Proveedor: Kavalier
632411006940 632411006500
KAVA632411006940EA 581 EUR
KAVA632411006940 KAVA632411006500
Vasos de precipitados, Philips, vidrio de borosilicato
Vasos de precipitados
Vidrio de borosilicato, grado 3.3.
  • Excelente resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Autoclavable
Ideal para el uso general del laboratorio. Con pico.