Avantor® ACE® C8-300, HPLC Columnas, 10 µm
Proveedor: Avantor
ACE-232-0510EA 0 EUR
ACE-232-0510 ACE-232-0520 ACE-232-1010 ACE-232-1020 ACE-232-1220 ACE-232-1510 ACE-232-1520 ACE-232-2510 ACE-232-2520 ACE-232-7520 ACE-232-0110GD ACE-232-7530
Avantor® ACE® C8-300, HPLC Columnas, 10 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® C8-300 ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3, 5 y 10 µm) y fases complementarias
  • Diseñado para la separación de péptidos y proteínas
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.