Avantor® ACE® C8-300, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-222-0302EA 765 EUR
ACE-222-0302 ACE-222-0346 ACE-222-0510 ACE-222-0520 ACE-222-1002 ACE-222-1010 ACE-222-1020 ACE-222-1046 ACE-222-1204 ACE-222-1220 ACE-222-1501 ACE-222-1502 ACE-222-1510 ACE-222-1520 ACE-222-1546 ACE-222-2503 ACE-222-2504 ACE-222-2510 ACE-222-2520 ACE-222-2546 ACE-222-7520 ACE-222-0103GD ACE-222-0110GD ACE-222-7530
Avantor® ACE® C8-300, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® C8-300 ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (3, 5 y 10 µm) y fases complementarias
  • Diseñado para la separación de péptidos y proteínas
  • Los kits de validación de métodos