Avantor® ACE® C4, HPLC Columnas, 3 µm
Proveedor: Avantor
ACE-113-0302EA 0 EUR
ACE-113-0302 ACE-113-0502 ACE-113-0503 ACE-113-0546 ACE-113-1002 ACE-113-1003 ACE-113-1046 ACE-113-1502 ACE-113-1503 ACE-113-1546 ACE-113-0101GD ACE-113-0102GD ACE-113-0103GD ACE-113-10003 ACE-113-15003 ACE-113-005003GD
Avantor® ACE® C4, HPLC Columnas, 3 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® C4 ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (2 y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.