Avantor® ACE® C4, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-123-0246EA 0 EUR
ACE-123-0246 ACE-123-0302 ACE-123-0502 ACE-123-0520 ACE-123-0530 ACE-123-0546 ACE-123-1010 ACE-123-1020 ACE-123-1030 ACE-123-1204 ACE-123-1220 ACE-123-1510 ACE-123-1520 ACE-123-1530 ACE-123-1546 ACE-123-2502 ACE-123-2504 ACE-123-2510 ACE-123-2520 ACE-123-2530 ACE-123-2546 ACE-123-3503 ACE-123-7502 ACE-123-7520 ACE-123-0103GD ACE-123-0110GD ACE-123-7530 ACE-123-3020 ACE-123-3030 ACE-123-10003 ACE-123-25003 ACE-123-03003 ACETACE-123-1539
Avantor® ACE® C4, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® ACE® C4 ofrecen una gran reproducibilidad y vida útil de la columna. Estas columnas de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de partícula y dimensiones, desde capilares hasta preparativas.
  • Sílice desactivada de base de pureza ultra alta con una reproducibilidad excepcional
  • Ideal para una amplia gama de analitos que difieren en hidrofobicidad
  • Amplia gama de tamaños de partícula (2 y 10 µm) y fases complementarias
  • Los kits de validación de métodos contienen tres lotes diferentes de la misma fase - disponibles previa solicitud
Estas columnas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones cromatográficas, para proporcionar un gran rendimiento con moléculas ácidas, básicas y neutras.