Medidores de pH/mV/°C, de sobremesa, FiveEasy™ F20 / FiveEasy™ Plus FP20
Proveedor: Mettler - Toledo
30266658 30266626 30266627 30266628 30266629 30266940 30266941
662-2011EA 693 EUR
662-2011 662-2001 662-2002 662-2003 662-2004 662-2005 662-2006
Medidores de pH/mV/°C, de sobremesa, FiveEasy™ F20 / FiveEasy™ Plus FP20
Medidores electroquímicos Medidores de pH
Estos instrumentos de sobremesa proporcionan mediciones de pH/mV de gran calidad con un solo clic. Gracias a su funcionamiento intuitivo, diseño elegante y sencillas funciones de exportación de datos, son fáciles de configurar y de usar. Perfectos para su uso en el procesamiento de alimentos y bebidas, agricultura, medio ambiente, sector industrial y educación.
  • Carcasa resistente de ABS y pantalla grande y bien estructurada para facilitar la visualización
  • Diseño compacto: se necesita muy poco espacio en la mesa del laboratorio
  • El soporte del sensor se puede desmontar fácilmente y almacenar en el lateral del medidor después de su uso
  • Aviso visual y sonoro de criterio de valoración
Solo modelos FiveEasy™ Plus (FP20):
- Los datos pueden exportarse directamente a una impresora o un PC para su posterior procesamiento a través de puertos RS232 o USB
- Capacidad de almacenamiento de hasta 200 mediciones
- Entrada de referencia
Información para pedidos: El medidor F20 (sin electrodo) se suministra con instrucciones de funcionamiento (CD), guía rápida, declaración de conformidad, certificado de prueba y fuente de alimentación.
El kit F20-Standard se suministra con el instrumento y accesorios, como el medidor F20, además de electrodo de plástico para pH LE438 3 en 1 y sobres de tampón de 4,01/7,00/9,21 (2 de cada uno).
El medidor FP20 (sin electrodo) se suministra con instrucciones de funcionamiento (CD), guía rápida, declaración de conformidad, certificado de prueba y fuente de alimentación.
El kit FP20-Standard se suministra con el instrumento y accesorios, como el medidor FP20, además de electrodo de plástico para pH LE438 3 en 1 y sobres de tampón de 4,01/7,00/9,21 (2 de cada uno).
El kit FP20-Bio se suministra con el instrumento y accesorios, como el medidor FP20, además de electrodo de vidrio para pH 3 en 1 LE410 y sobres de tampón de 4,01/7,00/9,21 (2 de cada uno).
El kit FP20-Micro se suministra con el instrumento y accesorios, como el medidor FP20, además de microelectrodo de vidrio para pH LE422 y sobres de tampón de 4,01/7,00/9,21 (2 de cada uno).
El kit FP20-TRIS suministra con el instrumento y accesorios, como el medidor FP20, además de electrodo de vidrio para pH LE420 con diafragma de cubierta móvil y sobres de tampón de 4,01/7,00/9,21 (2 de cada uno).