Dataloggers de Temperatura y Humedad inalámbricos, AiroSensor
Proveedor: SenseAnywhere
0630125977330 0630125977347 0630125977354 0630125977361 0630125977842 0630125977859
620-2402EA 424 EUR
620-2402 620-2404 620-2403 620-2405 SENA0630125977842 SENA0630125977859
Dataloggers de Temperatura y Humedad inalámbricos, AiroSensor
Registradores de datos
AiroSensor es una nueva generación de data loggers inalámbricos, y de bajo consumo que se conectan a una nube (Cloud). Registra con precisión valores de temperatura y humedad en intervalos predefinidos y los envía a la central de datos de la nube. En la nube, los datos entran en una cuenta online y se almacenan durante 5 años. Para uso estacionario o transporte.
  • Compacto y robusto: Carcasa PC-ABS soldada por ultrasonidos que es resistente al agua (IP67) y dimensiones reducidas 2×3×4 cm
  • Se instala directamente en congelador o refrigerador, sin cables, la señal llega hasta 600 metros
  • Sin mantenimiento, ni instalación de software, ni necesidad de comprar PC, ni back-up, ni actualizaciones, los datos están disponibles en cualquier lugar usando un dispositivo inteligente
  • Sin botones, interruptores, totalmente controlable desde la nube. Suministra alrededor de 1 millón de medidas a la nube en su batería integrada
  • 'Plug and Play': El usuario sólo debe conectarse a su red a través del AccessPoint (receptor de señal del logger) y colocar el Airo Sensor en el lugar que se quiere monitorizar
  • Código QR: Scaneandolo con un Smartphone o Tablet se accede directamente a los datos
  • Hasta 10 años de vida de la batería, con 5 minutos de intervalo
Aplicaciones: Cadena de frío (conformidad GDP y HACCP),
monitorización de temperatura y humedad de productos durante en la cadena de almacenaje y distribución, con sólo adjuntando el AiroSensor a los productos, monitorización remota de refrigeradores, congeladores en almacenes, tiendas o trailers.
Cómo trabaja:
AiroSensor se comunica a través de los AccessPoints (comunicación inalámbrica entre el AccessPoint y el AiroSensor hasta 600 m distancia)
El logger detecta automáticamente el AccessPoint (itinerancia sin interrupciones, sin pairing o setup)
AccessPoint remite (no almacena) los datos del logger a la base de datos de la nube
La base de datos almacena de forma segura los datos y confirma que los datos han sido recibidos
El logger recibe la confirmación de la base de datos y entonces borra los datos enviados de su memoria
Sólo el usuario del logger tiene acceso a los datos usando cualquier dispositivo con conexión a internet
El software de la nube maneja la red íntegramente, monitorizando y enviando alarmas
El kit inicial contiene todo lo que se necesita para comenzar a monitorizar tus productos. Tu red puede ser fácilmente ampliable adquiriendo más AiroSensors.
Note: AiroSensors can only be activated with Credits. 1 Credit is a 1 year subscription for 1 data logger. Motion detection has 3-axis, sensitivity 0 to 16 g, sensitivity remotely programmable.
* RTLS= real time location system
Certificaciones: EN 12830 class 1, storage and transport, climatic environment type: D CE, EN 300328, EN 55022.