VWR®, Garrafas, boca estrecha, redonda, con grifo y tapón de rosca
Proveedor: VWR Collection
216-1731EA 61.5 EUR
216-1731 216-1710 216-1717 216-1705 216-1734 216-1718 216-1899 216-1909 216-1928
VWR®, Garrafas, boca estrecha, redonda, con grifo y tapón de rosca
Frascos Garrafones
LDPE/HDPE o PP, translúcido con tapones de rosca violetas. Usados para almacenaje y dispensación de soluciones y medios. Las garrafas redondas llevan unas prácticas asas en los hombros. Graduadas, permiten ver el volumen dispensado.
LDPE carboys
Ideal for high-purity applications as they have high resistance to chemicals (e.g. widely used in ophthalmic product range, like eye droppers and nasal sprays)
Ideal resin for cold storage (down to −80 °C), working temperature −80 to +80 °C
Resistant to physical impact (will not break even if it falls down accidentally, whereas PP carboys may lead to cracking at negative temperatures)
LDPE products will bounce back to their original form as LDPE is a highly flexible material
Widely used in pharma industries
Garrafas HDPE
Las garrafas de polietileno de alta densidad (HDPE) son ideales para almacenamiento y transferencia de fluídos y reactivos farmacéuticos/biotecnológico
Adecuados para almacenamiento en frío (hasta −80 °C), temperatura de trabajo +120 a −80 °C
Alta resistencia a impactos, incluso a temperaturas bajo cero
Ampliamente usasas en almacenamiento de largo plazo por su elevada resistencia química
Ampliamente usadas en industria alimentaria y láctea
PP carboys
Ideal for sterile water storage, polypropylene (PP) carboys can be autoclaved before refilling to stop recurring bacterial growth
Excellent chemical resistance
Working temperature: 0 to 135 °C
Autoclavable
Note: Las garrafas de polipropileno son autoclavables. Las de LDPE y HDPE, no son autoclavables. Siempre dejar sin roscar el tapón antes del autoclavado.
Certificaciones: La resina cumple US FDA 21 CFR, USP Class VI.