Barreras térmicas para los registradores de datos del horno CurveX
Proveedor: Industrial Physics
CX2002 CX2005 CX2003 CX2004 CX2300 CX2017
SIMECX2002EA 2146.18 EUR
SIMECX2002 SIMECX2005 SIMECX2003 SIMECX2004 SIMECX2300 SIMECX2017
Barreras térmicas para los registradores de datos del horno CurveX
Cajas Cajas de almacenamiento
Cajas de aislamiento de alta calidad con escudo exterior de acero inoxidable de alta calidad. La caja interior de acero inoxidable de alta calidad está blindada con una mezcla de material aislante cuidadosamente formulada, lo que hace que la combinación sea adecuada para resistir las altas temperaturas durante mucho tiempo.
  • Excelente protección del registrador contra el calor del horno
  • Placa de hierro para sujetar las sondas magnéticas cuando no se utilizan
  • El gancho de cable montado permite almacenar la longitud de cable sobrante