Anillas de vertido para botellas de laboratorio, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292511904 292512806
SCOT292511904EA 0.7 EUR
SCOT292511904 SCOT292512806
Anillas de vertido para botellas de laboratorio, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
PP, azul.
  • Para roscas DIN GL
  • Resistente al calor hasta +140 ° C
  • Autoclavable