ECD/FID make-up gas kit
Proveedor: Restek
21301 21302 27190 27191 27193 27192
REST21301EA 255 EUR
REST21301 REST21302 REST27190 REST27191 REST27193 REST27192
ECD/FID make-up gas kit
Suministros de cromatografía Piezas de repuesto para cromatografía
This kit is used exclusively with Agilent 5890 GCs.
Información de suministro: The kit includes replacement fitting, ¹/₄" nut, Vespel®/graphite ferrule, ¹/₁₆" nut, 0,4 mm int. Ø graphite ferrule, Siltek®-treated guide.