Polytetrahydrofuran, M.W. 1000 estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18402.0100 8.18402.0500
8.18402.0100EA 39.4 EUR
8.18402.0100 8.18402.0500
Polytetrahydrofuran, M.W. 1000 estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Polytetrahydrofuran
Formula: H(C₄H₈O)nOH
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 69…70 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148879
Núm. CAS: 25190-06-1
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility -10 g/l (20 °C)
Melting Point 23 - 28 °C
Boiling Point 250 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 240 °C
Refractive Index 1.466 (20 °C, 589 nm)
Density 0.982 g/cm3 (30 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) Aqueous solution
Refractive index 1,466
Average molecular mass 975 - 1025
Hydroxyl value 109 - 115
Storage temperature +15...+25 °C