VWR® VisiScope® BL254 T1, Microscopio digital
Proveedor: VWR
VWR® VisiScope®
630-2673EA 1048 EUR
630-2673
VWR® VisiScope® BL254 T1, Microscopio digital
Microscopios
Microscopio educativo y de laboratorio con cámara integrada y tableta extraíble.
  • Marco de fundición a presión para una gran estabilidad y ergonomía durante las observaciones con luz transmitida
  • Tablilla en el microscopio giratoria en todas las direcciones y fácilmente desmontable
  • Gran abertura detrás del revólver que puede utilizarse como mango
  • Objetivos N-plan con tratamiento antifúngico
  • Iluminación blanca con intensidad de luz controlada mediante un mando
  • Eficiente lámpara LED de bajo consumo
Tableta multilingüe con pantalla táctil para conexión inalámbrica o Bluetooth® y alimentada por una batería de iones de litio de dos celdas. Para más información, consulte la documentación adjunta.
Información para pedidos: El teclado para la tableta se vende por separado.
Información de suministro: Supplied ready to use with eyepieces, objectives, OTG cable (micro-B to USB-A), USB camera cable (micro-B to USB-B). Includes image analysis ProView software.