Tetraethylenepentamine (mixture of aliphatic amines) para síntesis pH 11.8 (20 g/l, H₂O, 20 °C)., Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: TETRAEN
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14713.0250 8.14713.1000
8.14713.0250EA 44.7 EUR
8.14713.0250 8.14713.1000
Tetraethylenepentamine (mixture of aliphatic amines) para síntesis pH 11.8 (20 g/l, H₂O, 20 °C)., Sigma-Aldrich®
Tetraethylenepentamine
It is a mixture of aliphatic amines for synthesis.
Formula: C₈H₂₃N₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008168
Núm. CAS: 112-57-2
EINECS: 203-986-2
UN: 2320
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC, area%) ≥95% (a/a)
Water (K. F.) ≤0,50%
Identity (IR) Passes test
Boiling Point 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 193 °C
Explosion Limit 0.1 - 15 %(V)
Density 0.998 g/cm3 (20 °C)
pH 11.8 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C
Synonyms 1,4,7,10,13-Pentaazatridecane
Hill Formula C8H23N5
Solubility 6540 g/l
Storage temperature +15...+25 °C