(-)-Menthyl acetate para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
L-Menthyl acetate, L-Menthol acetate, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, (R)-(-)-Menthyl acetate, (-)-Acetoxy-p-menthane, (5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, (1R)-(−)-Menthyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16147.0010
8.16147.0100
8.16147.0010EA
45.4
EUR
8.16147.0010
8.16147.0100
(-)-Menthyl acetate para síntesis, Sigma-Aldrich®
(-)-Menthyl acetate
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ MW: 198.31 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001482 Núm. CAS: 2623-23-6 EINECS: 220-076-0 |
Resultados test especificaciones
Molar Mass | 198.3 g/mol |
Boiling Point | 229.5 °C |
Density | 0,925 g/cm3 |
Hill Formula | C12H22O2 |
Assay (GC, area%) | ≥97 Area% |
Identity (IR) | Passes test |
Storage temperature | +15...+25 °C |