Potassium hydrogen monopersulphate zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: KMPS, Potassium peroxomonosulphate, Oxone, PMPS, Potassium monopersulphate, Potassium monopersulphate triple salt
MQ200
8.18401.0100 8.18401.0500
8.18401.0100EA 34.7 EUR
8.18401.0100 8.18401.0500
Potassium hydrogen monopersulphate zS, Sigma-Aldrich®
Potassium hydrogen monopersulphate
Formula: 2KHSO₅·KHSO₄·K₂SO₄
MW: 614.76 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040551
Núm. CAS: 70693-62-8
EINECS: 274-778-7
UN: 3260
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Hill Formula H₃K₅O₁₈S₄
Chemical formula 2KHSO₅ * KHSO₄ * K₂SO₄
Molar Mass 614.76 g/mol
Density 1.1 - 1.2 g/cm³ (20 °C)
pH value 2 - 3 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Solubility 256 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 2000 mg/kg
Storage class 8 B Non-combustible corrosive substances
WGK WGK 1 slightly water endangering
R Phrase R 8-34-37
S Phrase S 17-26-36/37/39-45